Läs mer
1 – Pyrensmörsyra, 97 %
Produktkod. 11325129
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11325129 1 g 1g
11335129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17760.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3443-45-6 | C20H16O2 | 288,35 g/mol
1-Pyrensmörsyra är en fluorescerande sond som används för att studera proteiner, lipider, nukleinsyror och andra biologiska system. Den fungerar som en UV-exciterbar fluorofor som har koncentrationsberoende fluorescens. Den används också som en sond för bovint serum. 1-pyren smörsyra modifierade kvävedopade kolnanorör (PBA/NCNTs) nanokompositer kan användas som en biosensor för att detektera glukos i humant serumprov.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Pyrensmörsyra är en fluorescerande sond som används för att studera proteiner, lipider, nukleinsyror och andra biologiska system. Den fungerar som en UV-exciterbar fluorofor som har koncentrationsberoende fluorescens. Den används också som en sond för bovint serum. 1-pyren smörsyra modifierade kvävedopade kolnanorör (PBA/NCNTs) nanokompositer kan användas som en biosensor för att detektera glukos i humant serumprov.
Löslighet Delvis löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3443-45-6
Molekylformel C20H16O2
Molekylvikt (g/mol) 288.35
MDL-nummer MFCD00004141
InChI-nyckel QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
PubChem CID 76977
LEDER OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrenebutyric acid
Smältpunkt 184°C to 186°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2140554
Löslighetsinformation Partially soluble in water.
IUPAC-namn 4-(pyren-1-yl)butansyra
Formel vikt 288.35
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Pyrenebutyric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pyrenebutanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.