Läs mer
1 – Pyrensmörsyra, 97 %
Produktkod. 11335129
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11335129 5 g 5g
11325129 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17760.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3443-45-6 | C20H16O2 | 288,35 g/mol
1-Pyrensmörsyra är en fluorescerande sond som används för att studera proteiner, lipider, nukleinsyror och andra biologiska system. Den fungerar som en UV-exciterbar fluorofor som har koncentrationsberoende fluorescens. Den används också som en sond för bovint serum. 1-pyren smörsyra modifierade kvävedopade kolnanorör (PBA/NCNTs) nanokompositer kan användas som en biosensor för att detektera glukos i humant serumprov.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Pyrensmörsyra är en fluorescerande sond som används för att studera proteiner, lipider, nukleinsyror och andra biologiska system. Den fungerar som en UV-exciterbar fluorofor som har koncentrationsberoende fluorescens. Den används också som en sond för bovint serum. 1-pyren smörsyra modifierade kvävedopade kolnanorör (PBA/NCNTs) nanokompositer kan användas som en biosensor för att detektera glukos i humant serumprov.
Löslighet Delvis löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3443-45-6
Molekylformel C20H16O2
Molekylvikt (g/mol) 288.35
MDL-nummer MFCD00004141
InChI-nyckel QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
PubChem CID 76977
LEDER OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrenebutyric acid
Smältpunkt 184 °C till 186 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2140554
Löslighetsinformation Delvis löslig i vatten.
IUPAC-namn 4-pyren-1-ylbutansyra
Formel vikt 288.35
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.