Läs mer
1-Pyrensmörsyra, TRC
Produktkod. 30424153
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30424153 10 g
1 options
Produktkod. 30424153 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP98050010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrenebutyric Acid
CAS 3443-45-6
Molekylformel C20H16O2
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Pyrenebutanoic Acid, 1-Pyrenylbutyric Acid, 4-(1-Pyrene)butanoic Acid, 4-(1-Pyrene)butyric Acid, 4-(1-Pyrenyl)butanoic Acid, 4-(1-Pyrenyl)butyric Acid, NSC 30833, Pyrene-3-butyric Acid, gamma-(3-Pyrenyl)butyric Acid
InChI formel InChI=1S/C20H16O2/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H,21,22)
LEDER OC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-namn 4-pyren-1-ylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 288.34
Formel vikt 288.115