Läs mer
1-Pyrenkarboxaldehyd, 98+%
Produktkod. 11363016
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363016 25 g 25g
11353016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10835.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 3029-19-4 | C17H10O | 230,266 g/mol
1-Pyrenekarboxaldehyd är en viktig intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen. Den används som en mycket polaritetskänslig fluorofor för SNP-typning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Pyrenekarboxaldehyd är en viktig mellanprodukt som används inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen. Den används som en mycket polaritetskänslig fluorofor för SNP-typning.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3029-19-4
Molekylformel C17H10O
Molekylvikt (g/mol) 230.266
MDL-nummer MFCD00004139
InChI-nyckel RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrenecarboxaldehyde, 1-formylpyrene, 1-pyrenealdehyde, pyrenecarboxaldehyde, 3-formylpyrene, 3-pyrenealdehyde, 3-pyrenylaldehyde, pyrene-1-aldehyde, 3-pyrenecarboxaldehyde, 1-pyrenecarbaldehyde
PubChem CID 232848
IUPAC-namn pyren-1-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrenecarboxaldehyde
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1874889
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 230.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.