Läs mer
1-Pyrenkarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30413823
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30413823 10 g
1 options
Produktkod. 30413823 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP98920010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrenecarboxaldehyde
CAS 3029-19-4
Molekylformel C17H10O
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Formylpyrene, 1-Pyrenealdehyde, 1-Pyrenecarbaldehyde, 3-Formylpyrene, 3-Pyrenealdehyde, 3-Pyrenecarboxaldehyde, 3-Pyrenylaldehyde, NSC 30811
InChI formel InChI=1S/C17H10O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
LEDER O=CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC=4C=CC1=C2C34
IUPAC-namn Pyren-1-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 230.26
Formel vikt 230.0732