missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Pyrenedecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pyrenedecanoic Acid |
| CAS | 64701-47-9 |
| Molekylformel | C26 H28 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 10-(1-Pyrene)decanoic Acid, 10-(1-Pyrenyl)decanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28O2/c27-24(28)12-7-5-3-1-2-4-6-9-19-13-14-22-16-15-20-10-8-11-21-17-18-23(19)26(22)25(20)21/h8,10-11,13-18H,1-7,9,12H2,(H,27,28) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | 10-pyren-1-yldecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.499 |
| Formel vikt | 372.209 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?