Läs mer
1-Pyrenemethylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pyrenemethylamine Hydrochloride |
| CAS | 93324-65-3 |
| Molekylformel | C17H13N.HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Aminomethylpyrene Hydrochloride, 1-Pyrenemethylammonium Chloride, 1-Pyrenylmethylamine Hydrochloride, 1-Pyrenemethanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13N.ClH/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12;/h1-9H,10,18H2;1H |
| LEDER | Cl.NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | pyren-1-ylmethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.8 |
| Formel vikt | 267.0815 |