missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Pyrenesulfonic acid sodium salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pyrenesulfonic acid sodium salt |
| CAS | 59323-54-5 |
| Molekylformel | C16H9NaO3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Sodium 1-Pyrenesulfonate, 1-Pyrenesulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10O3S.Na/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| LEDER | O=S([O-])(C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C1C=C4)=O.[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium pyrene-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.3 |
| Formel vikt | 304.02 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?