Läs mer
1-Pyrenol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pyrenol Acetate |
| CAS | 78751-40-3 |
| Molekylformel | C18H12O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Acetoxypyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O2/c1-11(19)20-16-10-8-14-6-5-12-3-2-4-13-7-9-15(16)18(14)17(12)13/h2-10H,1H3 |
| LEDER | O=C(C)OC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C1C=C4 |
| IUPAC-namn | pyren-1-yl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.29 |
| Formel vikt | 260.08 |