missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Pyrenol-d9 Acetate, TRC

Produktkod. 30421213
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421213 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP98958210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Pyrenol-d9 Acetate
CAS 1246820-93-8
Molekylformel C18 H3 D9 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-Acetoxypyrene-d9
InChI formel InChI=1S/C18H12O2/c1-11(19)20-16-10-8-14-6-5-12-3-2-4-13-7-9-15(16)18(14)17(12)13/h2-10H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
LEDER [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(OC(=O)C)c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
IUPAC-namn (2,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriopyren-1-yl) acetate
Molekylvikt (g/mol) 269.34
Formel vikt 269.1402
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.