missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Pyrenyl Potassium Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pyrenyl Potassium Sulfate |
| CAS | 1950586-56-7 |
| Molekylformel | C16 H11 K O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4S.K/c17-21(18,19)20-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K]OS(=O)(=O)OC1=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C(C=C1)C2C34 |
| IUPAC-namn | 10b,10c-dihydropyren-1-yloxysulfonyloxypotassium |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.42 |
| Formel vikt | 338.0015 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?