Läs mer
1-Pyrenylmethyl Methanethiosulfonate, TRC
Produktkod. 30409786
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30409786 5 mg
1 options
Produktkod. 30409786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9905005MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 384342-65-8
Molekylformel C18 H14 O2 S2
Molekylvikt (g/mol) 326.43
Synonym Methanesulfonothioic acid, S-(1-pyrenylmethyl) ester, 1-Pyrenylmethyl methanethiosulfonate
IUPAC-namn 1-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrene
LEDER CS(=O)(=O)SCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrenylmethyl Methanethiosulfonate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14O2S2/c1-22(19,20)21-11-15-8-7-14-6-5-12-3-2-4-13-9-10-16(15)18(14)17(12)13/h2-10H,11H2,1H3
Formel vikt 326.0435