Läs mer
[1-(Pyrid-3-ylmetyl)piperid-4-yl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10756725
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10756725 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10021784 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10756725 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69809DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 934570-59-9
Molekylformel C12H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 206.289
MDL-nummer MFCD09879988
InChI-nyckel RAJQONMXWKPTTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrid-3-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-pyridin-3-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-3-pyridinylmethyl, 1-3-pyridylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 4-piperidinemethanol, 1-3-pyridinylmethyl-, dihydrochloride
PubChem CID 24229775
IUPAC-namn [1-(pyridin-3-ylmetyl)piperidin-4-yl]metanol
LEDER C1CN(CCC1CO)CC2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.29
Procent renhet 97%