Läs mer
1-(pyrid-3-ylmetyl)piperidin-4-karboxylsyradihydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10123044
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10123044 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10575944 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10123044 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69851DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 946409-40-1
Molekylformel C12H18Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 293.188
MDL-nummer MFCD06801260
InChI-nyckel FLINLLCJYJQIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyrid-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 42935493
IUPAC-namn 1-(pyridin-3-ylmetyl)piperidin-4-karboxylsyra; dihydroklorid
LEDER C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CN=CC=C2.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 293.19
Procent renhet 95%