Läs mer
1-(pyrid-3-ylmetyl)piperidin-4-karboxylsyradihydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 293.19 |
| Procent renhet | 95% |