Läs mer
1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-one (3-Acetylpyridine), Mikromol™
Beskrivning
1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-one (3-Acetylpyridine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one |
| CAS | 350-03-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H7 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Imatinib Mesilate Imp. H (EP), 1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-one, 3-Acetylpyridine, Imatinib Mesilate Impurity H, Imatinib Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 1-pyridin-3-ylethanone |
| Visa mer |