Läs mer
1-Pyrimidin-2-yl-piperidin-4-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10401474
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10401474 5 g 5g
10001174 1 g 1g
10546484 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10401474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20701DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 303144-44-7
Molekylformel C10H12N3O2
Molekylvikt (g/mol) 206.23
MDL-nummer MFCD00664474
InChI-nyckel DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl
PubChem CID 2767267
IUPAC-namn 1-pyrimidin-2-ylpiperidin-4-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 207.23
Procent renhet 97%