Läs mer
1-(Pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 179051-38-8 |
| Molekylformel | C10H13N3O2 . HCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2.ClH/c14-10(15)8-2-5-13(6-3-8)9-1-4-11-7-12-9;/h1,4,7-8H,2-3,5-6H2,(H,14,15);1H |
| LEDER | Cl.OC(=O)C1CCN(CC1)c2ccncn2 |
| IUPAC-namn | 1-pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.69 |
| Formel vikt | 243.0775 |