missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Pyrrolidineacetic Acid, TRC

Produktkod. 30418292
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418292 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP998495250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 37386-15-5
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Synonym (Pyrrolidino)acetic acid, 1-Pyrrolidinylacetic acid, 2-(Pyrrolidin-1-yl)acetic acid, N-Pyrrolidinoacetic acid
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-ylacetic acid
LEDER OC(=O)CN1CCCC1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Pyrrolidineacetic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-7-3-1-2-4-7/h1-5H2,(H,8,9)
Formel vikt 129.079
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.