Läs mer
1-Pyrrolidinebutanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10647662 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Glass bottle
Produktkod.
10647662 25g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10647662 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 123330250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrrolidinebutanenitrile
Namnnotering 97%
CAS 35543-25-0
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 115°C (18.0mmHg)
Flampunkt 99°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H14N2
Brytningsindex 1.4600 to 1.462
MDL-nummer MFCD00003183
Kvantitet 25g
Synonym 1-pyrrolidinebutanenitrile, 4-pyrrolidin-1-yl butanenitrile, 1-pyrrolidinebutyronitrile, 1-3-cyanopropyl pyrrolidine, 4-1-pyrrolidine butyronitrile, 1-pyrrolidinobutyronitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-butyronitrile, 4-pyrrolidinylbutanenitrile, 4-pyrrolidin-1-ylbutyronitrile, 4-pyrrolidinobutyronitrile
InChI-nyckel OSDDDHPYSNZBPF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCN(C1)CCCC#N
IUPAC-namn 4-pyrrolidin-1-ylbutanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 138.21
PubChem CID 118838
Formel vikt 138.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Pyrrolidinebutanenitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.