Läs mer
1 - Pyrrolidinkarbodithiosyra ammoniumsalt, 98 %
Produktkod. 11470158
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470158 100 g 100g
11460158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23731.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5108-96-3 | C5H8NS2- | 146,246 g/mol
1-Pyrrolidinkarboditiosyra ammoniumsalt är användbart för biokemiska tillämpningar inklusive metallkelering. Det används för att förhindra induktion av kväveoxidsyntas. Det är också viktigt att hämma apoptos i leukemi HL-60-celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Pyrrolidinkarboditiosyra ammoniumsalt är användbart för biokemiska tillämpningar inklusive metallkelering. Det används för att förhindra induktion av kväveoxidsyntas. Det är också viktigt att hämma apoptos i leukemi HL-60-celler.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luft- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5108-96-3
Molekylformel C5H8NS2-
Molekylvikt (g/mol) 146.246
MDL-nummer MFCD00012720
InChI-nyckel VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
PubChem CID 4311638
IUPAC-namn pyrrolidin-1-karboditioat
LEDER C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt
Smältpunkt 150 °C till 155 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3730472
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 164.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.