Läs mer
1-Pyrrolidinkarbodithisk syra Ammoniumsalt, TRC
Produktkod. 30426278
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30426278 100 g
1 options
Produktkod. 30426278 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP997985100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Ammonium Salt
CAS 5108-96-3
Molekylformel C5H12N2S2
Kvantitet 100 g
Synonym 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid','ammonium salt (8CI,9CI), 1-Pyrrolidinedithiocarboxylic acid ammonium salt, APDC, Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, Ammonium N,N-tetramethylenedithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-1-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-N-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium pyrrolidinedithiocarboxylate, Pyrrolidine-N-dithiocarbamic Acid Ammonium
InChI formel InChI=1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
LEDER [NH4+].[S-]C(=S)N1CCCC1
IUPAC-namn azanium; Pyrrolidin-1-karboditooat
Molekylvikt (g/mol) 164.29
Formel vikt 164.0442