Läs mer
1-Pyrrolidinkarbodithisk syra Ammoniumsalt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Ammonium Salt |
| CAS | 5108-96-3 |
| Molekylformel | C5H12N2S2 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid','ammonium salt (8CI,9CI), 1-Pyrrolidinedithiocarboxylic acid ammonium salt, APDC, Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, Ammonium N,N-tetramethylenedithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-1-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-N-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium pyrrolidinedithiocarboxylate, Pyrrolidine-N-dithiocarbamic Acid Ammonium |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3 |
| LEDER | [NH4+].[S-]C(=S)N1CCCC1 |
| IUPAC-namn | azanium; Pyrrolidin-1-karboditooat |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.29 |
| Formel vikt | 164.0442 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?