Läs mer
1-Pyrrolidinkarbonylklorid, 97 %
Produktkod. 10639574 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10639574 5 g Glasflaska 5g
10538332 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10639574 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418650050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1192-63-8 | C5H8ClNO | 133,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192-63-8
Molekylformel C5H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 133.58
MDL-nummer MFCD00051321
InChI-nyckel XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidinecarbonyl chloride, 1-pyrrolidinecarbonylchloride, pyrrolidine-1-carbonylchloride, pyrrolidinocarbonyl chloride, 1pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidine carbonyl chloride, acmc-1bo54, 1-pyrrolidine carbonylchloride, 1-pyrolidine carbonyl chloride
PubChem CID 70937
IUPAC-namn pyrrolidin-1-karbonylklorid
LEDER C1CCN(C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Namnnotering 99%
Kokpunkt 75,0 °C (1,0 mmHg)
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4918 till 1,4938
Densitet 1.2090g/mL, 1.209
Kvantitet 5 g
Flampunkt 98 °C
Formel vikt 133.58
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.