Läs mer
1-Pyrrolidinkarbonylklorid, 97 %
Produktkod. p-7046185
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343027 1 g 1g
11353027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13396.03
CAS: 1192-63-8 | C5H8ClNO | 133,575 g/mol
1-Pyrrolidinkarbonylklorid, används vid syntes av (S)-4-(2-(((bensyloxi)karbonyl)amino)-3-metoxi-3-oxopropyl)fenylpyrrolidin-1-karboxylat
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Pyrrolidinkarbonylklorid, används vid syntes av (S)-4-(2-(((bensyloxi)karbonyl)amino)-3-metoxi-3-oxopropyl)fenylpyrrolidin-1-karboxylat
Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192-63-8
Molekylformel C5H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 133.575
MDL-nummer MFCD00051321
InChI-nyckel XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidinecarbonyl chloride, 1-pyrrolidinecarbonylchloride, pyrrolidine-1-carbonylchloride, pyrrolidinocarbonyl chloride, 1pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidine carbonyl chloride, acmc-1bo54, 1-pyrrolidine carbonylchloride, 1-pyrolidine carbonyl chloride
PubChem CID 70937
IUPAC-namn pyrrolidin-1-karbonylklorid
LEDER C1CCN(C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Kokpunkt 75 °C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.494
UN-nummer UN3265
Beilstein 110281
Löslighetsinformation Det reagerar med vatten.
Densitet 1.209
Kvantitet 1 g
Flampunkt 97 °C (206 °F)
Formel vikt 133.58
Känslighet Känslig för fukt
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.