Läs mer
(1’R,2R)-2-[(1’,2’-O-Isopropylidene)dihydroxyethyl]-6-fluorochroman-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1'R,2R)-2-[(1',2'-O-Isopropylidene)dihydroxyethyl]-6-fluorochroman-4-one |
| CAS | 797054-18-3 |
| Molekylformel | C14 H15 F O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2R)-2-[(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-6-fluoro-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15FO4/c1-14(2)17-7-13(19-14)12-6-10(16)9-5-8(15)3-4-11(9)18-12/h3-5,12-13H,6-7H2,1-2H3/t12-,13-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2CC(=O)c3cc(F)ccc3O2 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-6-fluoro-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.265 |
| Formel vikt | 266.095 |