Läs mer
Microspec™ 1 Rulla autoklavtejp
Produktkod. 16605492
Change view
Mått (L x B):
12 mm x 50 m
19 mm x 51 m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
16605492 19 mm x 51 m
16615492 12 mm x 50 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16605492 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer X3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.93 SEK
    57.47 SEK / Paket med 1
    Save 28.46 SEK
    33% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Autoklaverbar tejprulle
  • Autoklaveringsbar
  • Olika storlekar tillgängliga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B) 19 mm x 51 m
Temperatur (metrisk) 121 °C
Kvantitet 1