Läs mer
(1’S,2'S)-Nicotine 1'-Oxide and (1’R,2'S)-Nicotine 1'-Oxide Mixture, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide) |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1 |
| Formel vikt | 178.1106 |
| Procent renhet | >95% |