Läs mer
(1’S,2’S)-Nicotine 1’-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 178.1106 |
| Procent renhet | >95% |