Läs mer
1-[(S)-N-tert-Boc-N-methyltyrosyl]-4-phenylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(S)-N-tert-Boc-N-methyltyrosyl]-4-phenylpiperazine |
| CAS | 1391068-29-3 |
| Molekylformel | C25H33N3O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33N3O4/c1-25(2,3)32-24(31)26(4)22(18-19-10-12-21(29)13-11-19)23(30)28-16-14-27(15-17-28)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,22,29H,14-18H2,1-4H3 |
| LEDER | CN(C(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCN(CC2)c3ccccc3)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)propan-2-yl]-N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.55 |
| Formel vikt | 439.2471 |