Läs mer
1-[(S)-O-(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-tert-boc-N-methyltyrosyl]-4-phenyl-piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(S)-O-(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-tert-boc-N-methyltyrosyl]-4-phenyl-piperazine |
| CAS | 1391068-28-2 |
| Molekylformel | C34H38N4O6S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Isoquinolinesulfonic Acid 4-[(2S)-2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]methylamino]-3-oxo-3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propyl]phenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C34H38N4O6S/c1-34(2,3)43-33(40)36(4)30(32(39)38-21-19-37(20-22-38)27-10-6-5-7-11-27)23-25-13-15-28(16-14-25)44-45(41,42)31-12-8-9-26-24-35-18-17-29(26)31/h5-18,24,30H,19-23H2,1-4H3 |
| LEDER | CN(C(Cc1ccc(OS(=O)(=O)c2cccc3cnccc23)cc1)C(=O)N4CCN(CC4)c5ccccc5)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | [4-[2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]-3-oxo-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propyl]phenyl] isoquinoline-5-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 630.75 |
| Formel vikt | 630.2512 |