Läs mer
uvex 1 S1 SRC Low Safety Shoes
Produktkod. 15351133 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
11 cm
Storlek:
35
36
37
39
40
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Storlek
15351133 11 cm 35
15361133 11 cm 36
15371133 11 cm 37
15391133 11 cm 39
15301143 11 cm 40
15321143 11 cm 42
15331143 11 cm 43
15341143 11 cm 44
15361143 11 cm 46
15371143 11 cm 47
15381143 11 cm 48
15391143 11 cm 49
15301153 11 cm 50
15311153 11 cm 51
15321153 11 cm 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15351133 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8543835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1447.33 SEK / Paket med 1
    Save 87.67 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex 1 låga skyddsskor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser. Skor har designats baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande.
  • Skor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
  • Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
  • Ergonomiskt utformad yttersula gjord av dubbeldensitetspolyuretan för utmärkt halkskydd
  • Skyddsklass S1 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
  • 100 % metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
  • Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
  • Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
  • Elastiska snören för snabb, individuell justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Gult
Spetsmaterial Elastisk
Liner material Distansnät
Material Mikrovelour
Storlek 35
Sulmaterial Dual Density Polyuretan (PU)
Tåmaterial Sammansatt
Bredd (metrisk) 11 cm
Kön Unisex
Ankel stil Tränare
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
Produkttyp ESD skyddssko