Läs mer
uvex 1 S1 SRC Low Safety Shoes
Produktkod. 15381143 Handla allt Uvex Produkter
Bredd (metrisk):
11 cm
Storlek:
35
36
37
39
40
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
Produktkod. 15381143
Brand: uvex 8543848
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex 1 låga skyddsskor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser. Skor har designats baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande.
  • Skor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
  • Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
  • Ergonomiskt utformad yttersula gjord av dubbeldensitetspolyuretan för utmärkt halkskydd
  • Skyddsklass S1 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
  • 100 % metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
  • Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
  • Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
  • Elastiska snören för snabb, individuell justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Gult
Spetsmaterial Elastisk
Liner material Distansnät
Material Mikrovelour
Storlek 48
Sulmaterial Dual Density Polyuretan (PU)
Tåmaterial Sammansatt
Bredd (metrisk) 11 cm
Kön Unisex
Ankel stil Tränare
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
Produkttyp ESD skyddssko