Beskrivning
- Skor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
- Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
- Ergonomiskt utformad yttersula gjord av dubbeldensitetspolyuretan för utmärkt halkskydd
- Skyddsklass S1 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
- 100 % metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
- Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
- Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
- Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
- Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
- Elastiska snören för snabb, individuell justering
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Gult |
| Spetsmaterial | Elastisk |
| Liner material | Distansnät |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 49 |
| Sulmaterial | Dual Density Polyuretan (PU) |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Bredd (metrisk) | 11 cm |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Tränare |
| Visa mer |