Läs mer
uvex 1 S1 SRC Säkerhetssandaler
Produktkod. 15391063 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
11 cm
Storlek:
39
41
42
45
46
47
49
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Storlek
15391063 11 cm 41
15371063 11 cm 39
15301073 11 cm 42
15331073 11 cm 45
15341073 11 cm 46
15351073 11 cm 47
15371073 11 cm 49
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15391063 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8542841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1447.33 SEK / Paket med 1
    Save 87.67 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Uvex 1 säkerhetssandaler ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser. Sandaler har designats baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterad belastning på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande.
  • Sandaler ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
  • Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
  • Ergonomiskt utformad yttersula gjord av dubbeldensitetspolyuretan för utmärkt halkskydd
  • Skyddsklass S1 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
  • 100 % metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
  • Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
  • Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
  • Två justerbara kardborreband för individuell breddjustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutningstyp Velcro remmar
Färg Svart, Grå
Liner material Distansnät
Material Mikrovelour
Storlek 41
Sulmaterial Dual Density Polyuretan (PU)
Tåmaterial Sammansatt
Bredd (metrisk) 11 cm
Kön Unisex
Ankel stil Tränare
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
Produkttyp ESD skyddssko