Läs mer
uvex 1 S2 SRC Skyddsskor
Handla allt Uvex Produkter
Bredd (metrisk):
10 cm
11 cm
14 cm
Storlek:
35
38
42
48
50
51
52
Beskrivning
- Skor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
- Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
- Ergonomiskt utformad yttersula gjord av dubbeldensitetspolyuretan för utmärkt halkskydd
- Skyddsklass S2 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
- 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
- Uttagbar antistatisk bekväm innersula, med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt hälen och framfoten
- Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
- Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
- Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
- Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
- Elastiska snören för snabb, individuell justering - vanliga snören tillhandahålls också
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Gult |
| Spetsmaterial | Elastisk |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 42 |
| Sulmaterial | Dual Density Polyuretan (PU) |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Bredd (metrisk) | 10 cm |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Nej |
| Visa mer |