Läs mer
uvex 1 S2 SRC Skyddsskor
Produktkod. 15371203 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
10 cm
11 cm
14 cm
Storlek:
35
38
42
48
50
51
52
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Storlek
15371203 11 cm 35
15321193 10 cm 38
15361193 10 cm 42
15321203 10 cm 48
15321223 11 cm 50
15331223 11 cm 51
15341223 11 cm 52
15341173 14 cm 38
15341183 14 cm 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15371203 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8544835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00 SEK
    1503.91 SEK / Paket med 1
    Save 91.09 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Uvex 1 skyddsskor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser. Skor har designats baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande.
  • Skor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
  • Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
  • Ergonomiskt utformad yttersula gjord av dubbeldensitetspolyuretan för utmärkt halkskydd
  • Skyddsklass S2 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
  • 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula, med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt hälen och framfoten
  • Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
  • Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
  • Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
  • Elastiska snören för snabb, individuell justering - vanliga snören tillhandahålls också
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Gult
Spetsmaterial Elastisk
Material Mikrovelour
Storlek 35
Sulmaterial Dual Density Polyuretan (PU)
Tåmaterial Sammansatt
Bredd (metrisk) 11 cm
Kön Unisex
Ankel stil Tränare
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S2
Produkttyp ESD skyddssko