Learn More
Beschreibung
- Modern, ultralätt och flexibel O1-yrkessko utan skyddande tåhätta
- Tvättbar i upp till 30 °C
- Tillverkad av syntetiska material, så passande för personer som är allergiska mot krom
- Elastiska snören med snabbkoppling för individuell justering
- Alla sulmaterial är fria från silikon, mjukgörare och andra ämnen som stör vätmedel
- Nytt, innovativt uvex i-PUREnrj sulteknologi ger enastående stötdämpande egenskaper vid framfoten och hälen och utmärkt returenergi över hela mellansulan
- Uppfyller ESD-specifikationen med volymresistans mindre än 35 megohm
- Ergonomiskt utformad yttersula tillverkad av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
- Enastående bärkomfort tack vare en nyutvecklad läst och klimatoptimerade material som andas
- Praktiskt taget sömfri konstruktion med högteknologiska material för att eliminera tryckpunkter
- Uttagbar antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning i framfoten och hälen
- Mjuk stoppning på krage och plös
- Tillverkad delvis av återvunnet material för att spara resurser
- Fri från några av de skadliga ämnen som finns listade på vår lista över förbjudna farliga ämnen
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Vitt |
| Material | Textil |
| Storlek | 35 |
| Tåmaterial | Vanlig tå |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20347:2012 O1 FO SRC EN ISO 20347:2022 O1 FO SC SR |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Latexfri | Ja |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Nej |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?