Läs mer
uvex 1 Sport vit NC-sko O1 FO SRC, bredd 11
Produktkod. 17893180 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17893180 50
17843170 35
17853170 36
17863170 37
17873170 38
17883170 39
17893170 40
17803180 41
17813180 42
17823180 43
17833180 44
17843180 45
17853180 46
17863180 47
17873180 48
17883180 49
17803190 51
17813190 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17893180 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6570850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1455.35 SEK / 1 par
    Save 54.65 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Med en lätt design, högteknologiska material och ergonomiskt utformad yttersula Uvex 1 Sport White NC Shoe är den perfekta följeslagaren för arbetsdagen och längre fram. Den hydrofoba ovandelen säkerställer optimerad klimatkontroll och skyddar på ett tillförlitligt sätt bäraren mot vätskor och andra föroreningar.
  • Modern, ultralätt och flexibel O1-yrkessko utan skyddande tåhätta
  • Tvättbar i upp till 30 °C
  • Tillverkad av syntetiska material, så passande för personer som är allergiska mot krom
  • Elastiska snören med snabbkoppling för individuell justering
  • Alla sulmaterial är fria från silikon, mjukgörare och andra ämnen som stör vätmedel
  • Nytt, innovativt uvex i-PUREnrj sulteknologi ger enastående stötdämpande egenskaper vid framfoten och hälen och utmärkt returenergi över hela mellansulan
  • Uppfyller ESD-specifikationen med volymresistans mindre än 35 megohm
  • Ergonomiskt utformad yttersula tillverkad av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
  • Enastående bärkomfort tack vare en nyutvecklad läst och klimatoptimerade material som andas
  • Praktiskt taget sömfri konstruktion med högteknologiska material för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning i framfoten och hälen
  • Mjuk stoppning på krage och plös
  • Tillverkad delvis av återvunnet material för att spara resurser
  • Fri från några av de skadliga ämnen som finns listade på vår lista över förbjudna farliga ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Textil
Storlek 50
Tåmaterial Vanlig tå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20347:2012 O1 FO SRC EN ISO 20347:2022 O1 FO SC SR
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Latexfri Ja
Ankel stil Tränare
Vattentät Nej
Produkttyp ESD skyddssko