Beskrivning
- Modern, ultralätt och flexibel O2-yrkessko utan skyddande tåhätta
- Hydrofoba övermaterial ger ett pålitligt skydd mot vätskor och föroreningar och är lätta att rengöra
- Tvättbar i upp till 30 °C
- Tillverkad av syntetiska material, så passande för personer som är allergiska mot krom
- Elastiska snören med snabbkoppling för individuell justering
- Alla sulmaterial är fria från silikon, mjukgörare och andra ämnen som stör vätmedel
- Nytt, innovativt uvex i-PUREnrj sulteknologi ger enastående stötdämpande egenskaper vid framfoten och hälen och utmärkt returenergi över hela mellansulan
- Uppfyller ESD-specifikationen med volymresistans mindre än 35 megohm
- Ergonomiskt utformad yttersula tillverkad av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
- Enastående bärkomfort tack vare en nyutvecklad läst och klimatoptimerade material som andas
- Praktiskt taget sömfri konstruktion med högteknologiska material för att eliminera tryckpunkter
- Uttagbar antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning i framfoten och hälen
- Mjuk stoppning på krage och plös
- Tillverkad delvis av återvunnet material för att spara resurser
- Fri från några av de skadliga ämnen som finns listade på vår lista över förbjudna farliga ämnen
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 41 |
| Tåmaterial | Vanlig tå |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Latexfri | Ja |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Nej |
| Visa mer |