Läs mer
uvex 1 Sport vit NC-toffel O2 FO SRC, bredd 11
Produktkod. 17823230 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17823230 39
17883220 35
17893220 36
17803230 37
17813230 38
17833230 40
17843230 41
17853230 42
17863230 43
17873230 44
17883230 45
17893230 46
17803240 47
17813240 48
17823240 49
17833240 50
17843240 51
17853240 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17823230 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6571839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 SEK
    1285.60 SEK / 1 par
    Save 49.40 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Med en lätt design, högteknologiska material och ergonomiskt utformad yttersula Uvex 1 Sport White NC Shoe är den perfekta följeslagaren för arbetsdagen och längre fram. Den hydrofoba ovandelen säkerställer optimerad klimatkontroll och skyddar på ett tillförlitligt sätt bäraren mot vätskor och andra föroreningar.
  • Modern, ultralätt och flexibel O2-yrkessko utan skyddande tåhätta
  • Hydrofoba övermaterial ger ett pålitligt skydd mot vätskor och föroreningar och är lätta att rengöra
  • Tvättbar i upp till 30 °C
  • Tillverkad av syntetiska material, så passande för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikon, mjukgörare och andra ämnen som stör vätmedel
  • Nytt, innovativt uvex i-PUREnrj sulteknologi ger enastående stötdämpande egenskaper vid framfoten och hälen och utmärkt returenergi över hela mellansulan
  • Uppfyller ESD-specifikationen med volymresistans mindre än 35 megohm
  • Ergonomiskt utformad yttersula tillverkad av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
  • Enastående bärkomfort tack vare en nyutvecklad läst och klimatoptimerade material som andas
  • Praktiskt taget sömfri konstruktion med högteknologiska material för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning i framfoten och hälen
  • Mjuk stoppning på krage och plös
  • Tillverkad delvis av återvunnet material för att spara resurser
  • Fri från några av de skadliga ämnen som finns listade på vår lista över förbjudna farliga ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Mikrofiber
Storlek 39
Tåmaterial Vanlig tå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Latexfri Ja
Ankel stil Tränare
Vattentät Nej
Produkttyp ESD skyddssko