Läs mer
1 % stärkelseindikatorlösning, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Noggrannhet:± 0,1 %
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indicator solution |
| Förpackning | HDPE-flaska GL45 |
| Kvantitet | 1 l |
| Fysisk form | Vätska |