missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycerol |
| CAS | 34487-26-8 |
| Molekylformel | C39H72O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (S)-(Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl Ester, (S)-(9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl Ester, (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid (1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,18,20,37,40H,3-11,13,15-17,19,21-36H2,1-2H3/b14-12-,20-18-/t37-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O |
| IUPAC-namn | [(2S)-3-hydroxy-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] octadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 620.99 |
| Formel vikt | 620.538 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?