Läs mer
1-Stearoyl-rac-glycerol-13C3,d5, TRC
Produktkod. 30413833
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30413833 2.5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30413833 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6865622.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 1-Stearoyl-rac-glycerol-13C3,d5
CAS 1330171-24-8
Molekylformel C1813C3H37D5O4
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Octadecanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl-13C3,d5 Ester, 1-Monostearin-13C3,d5, (+/-)-2,3-Dihydroxypropyl-13C3,d5 Octadecanoate, 1-Glyceryl-13C3,d5 Stearate, 1-Monooctadecanoylglycerol-13C3,d5, Aldo 33-13C3,d5, Aldo MSD-13C3,d5, NSC 3875-13C3,d5, Sandin EU-13C3,d5, Stearic Acid α-Monoglyceride-13C3,d5, Stearic Acid 1-Monoglyceride-13C3,d5, Tegin 55G-13C3,d5, α-Monostearin-13C3,d5
InChI formel InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3/t20-/m1/s1/i18+1D2,19+1D2,20+1D
LEDER [2H][13C@@]([13C]([2H])([2H])O)([13C]([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O
IUPAC-namn (R)-2,3-dihydroxypropyl-1,2,3-13C3-1,1,2,3,3-d5 stearate
Molekylvikt (g/mol) 366.56
Formel vikt 365.34
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.