missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Stearoyl-rac-glycerol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Stearoyl-rac-glycerol-d5 |
| CAS | 1432065-28-5 |
| Molekylformel | C21H27D5O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Octadecanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester-d5, 1-Monostearin-d5, (+/-)-2,3-Dihydroxypropyl Octadecanoate-d5, 1-Glyceryl Stearate-d5, 1-Monooctadecanoylglycerol-d5, Aldo 33-d5, Aldo 75-d5, Aldo MSD-d5, NSC 3875-d5, Sandin EU-d5, Stearic Acid α-Monoglyceride-d5, Stearic Acid 1-Monoglyceride-d5, Tegin 55G-d5, α-Monostearin-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3/i18D2,19D2,20D |
| LEDER | OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.59 |
| Formel vikt | 363.3397 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?