Läs mer
1-Stearoyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Stearoyl-rac-glycerol |
| CAS | 123-94-4 |
| Molekylformel | C21 H42 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Glyceryl 1-Monostearate, Stearin, 1-mono- (6CI, 7CI, 8CI), (±)-2,3-Dihydroxypropyl octadecanoate, 1-Glyceryl stearate, 1-Monooctadecanoylglycerol, 1-Monostearin, 1-Monostearoyl-rac-glycerol, 1-monostearoyl-rac-glycerol, 1-Monostearoylglycerol, 1-Stearoyl-rac-glycerol, 2,3-Dihydroxypropyl octadecanoate, 2,3-Dihydroxypropyl stearate, 3-Stearoyloxy-1,2-propanediol, Aldo 33, Aldo 75, Aldo MSD, Aldo MSLG, AS 8 (surfactant), Emerest 2407, Glycerin 1-monostearate, Glycerin 1-stearate, Glycerol 1-monostearate, Glycerol 1-stearate, Glycerol α-monostearate, Glyceryl 1-monostearate, Glyceryl 1-octadecanoate, NSC 3875, Sandin EU, Stearic acid 1-monoglyceride, Stearic acid α-monoglyceride, Tegin 55G, α-Monostearin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxypropyl octadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.56 |
| Formel vikt | 358.3083 |