missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Stearoyl-sn-glycerol, TRC

Produktkod. 30413699
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30413699 2.5 g 2.5g
30410058 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30413699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6865652.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 22610-61-3
Molekylformel C21H42O4
Molekylvikt (g/mol) 358.56
Synonym Octadecanoic Acid (2S)-2,3-Dihydroxypropyl Ester, L-(+)-1-Monostearin, 1-O-Octadecanoyl-2n-glycerol
IUPAC-namn [(2S)-2,3-dihydroxypropyl] octadecanoate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Stearoyl-sn-glycerol
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3/t20-/m0/s1
Formel vikt 358.3083
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.