Läs mer
Thermo Scientific™ 1-Step™ Kloronaftolsubstratlösning
Produktkod. 11809260 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11809260 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 11809260 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34012
1-Step™ Kloronaftolsubstratlösning
Thermo Scientific Pierce 1-Step Kloronaftollösning är en lösning av 4-klor-1-naftol för kromogen detektering av pepparrotsperoxidas (HRP) aktivitet i Western blot och vävnadsfärgningsmetoder.
Kloronaftol (4-CN, MW = 178,6) reagerar med HRP för att bilda en distinkt blå till blålila produkt för att lokalisera och visualisera aktiviteten av peroxidaskonjugerade antikroppar på blottar eller fixerade vävnadsprover. HRP-substratet är inte lika känsligt eller stabilt som andra kromogena substrat, såsom TMB och DAB . Den blålila fällningen fotograferar dock bra, och dess alkohollöslighet är en egenskap som kan användas i vissa dubbelfärgningsapplikationer.
Egenskaper hos kloronaftolsubstrat:
  • HRP-substrat —för detektion av pepparrotsperoxidasaktivitet på fasta medier
  • Kromogen —ingen speciell utrustning behövs för visualisering
  • Blålila —lätt att fotografera i färg eller svartvitt
  • Paketalternativ —välj pulver eller färdig lösning
    Höjdpunkter i Pierce CN Solution
  • Färdig att använda, —ingen etanol eller metanol krävs för att lösas upp; ingen utspädning behövs för användning
  • Komplett —kräver ingen buffert eller tillsats av väteperoxid
  • Förfiltrerade —behöver inte filtreras före användning som pulver eller tabletter efter att de har lösts upp
  • Stabil —förvara kyld vid °4 C i minst ett år
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Substrat
    Detektionsmetod Kolorimetrisk
    Form Vätska
    Produktlinje 1-Step
    Kvantitet 250 ml
    Substrat Pepparrotsperoxidas
    Reaktivitet Pepparrotsperoxidas
    Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
    compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • 1-Step Chloronaphthol Substrate Solution
    Signalord
    • Varning
    Riskkategorier
    • Akut toxicitet Kategorija 4
    • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
    Faroangivelser
    • H302-Skadligt vid förtäring.
    • H371-Kan orsaka organskador.
    Skyddsangivelse
    • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
    • P264-Tvätta grundligt efter användning.
    • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
    • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
    • P405-Förvaras inlåst.
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: methanol