Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ 1-stegs fix/lyslösning (10X)
Beskrivning
- Isolering av mononukleära celler genom gradientcentrifugering (t.ex Ficoll-Paque densitetsgradientseparation) krävs inte när denna lösning används
- Kompatibel med antikroppar konjugerade till organiska färgämnen och tandemfärgämnen
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 1-stegs fixerings-/lyslösning |
| Produktlinje | eBioscience |
| Kvantitet | 200 ml |