Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ 1-stegs fix/lyslösning (10X)
Produktkod. 15596286
Change view
Kvantitet:
50 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15596286 50 ml 50ml
15506296 200 ml 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Innehåller 10% formaldehyd och 30% dietylenglykol
Produktkod. 15596286 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00533354
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller 10% formaldehyd och 30% dietylenglykol
Möjliggör lysering av RBC efter färgning av perifera blodkroppar med fluorokrom-konjugerade antikroppar. Formulerad för att lysera icke-kärnförsedda erytrocyter samtidigt som den bibehåller fixerad och märkt leukocytpopulation.
  • Isolering av mononukleära celler genom gradientcentrifugering (t.ex Ficoll-Paque densitetsgradientseparation) krävs inte när denna lösning används
  • Kompatibel med antikroppar konjugerade till organiska färgämnen och tandemfärgämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 1-stegs fixerings-/lyslösning
Produktlinje eBioscience
Kvantitet 50 ml